2,4-Dichloro-6-metylopirymidyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10363.14
A10363.22
A10363.14EA
815
PLN
A10363.14
A10363.22
2,4-Dichloro-6-metylopirymidyna ≥98%
2,4-Dichloro-6-metylopirymidyna
Purity: 98%
CAS No.: 5424-21-5
Molecular Formula: C5H4Cl2N2
Formula Weight: 163.01
Flash Point:
Formuła:
C₅H₄Cl₂N₂ Temp. Wrzenia: 219 °C Temp. topnienia: 44…47 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006064 Numer CAS: 5424-21-5 Numer WE (dawny EINECS): 226-563-4 Jednostka: 1759 ADR: 8,II |