Drukuj
Pirymidyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
131695-1G 131695-25G 131695-5G
SIAL131695-1GEA 191 PLN
SIAL131695-1G SIAL131695-25G SIAL131695-5G
Pirymidyna, Sigma-Aldrich®
Pirymidyna
Formuła: C₄H₄N₂
Temp. Wrzenia: 123 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 21 °C
Gęstość: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006059
Numer CAS: 289-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-026-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,08170