Drukuj
Pirymidyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A15534.03 A15534.06 A15534.14
A15534.03EA 272 PLN
A15534.03 A15534.06 A15534.14
Pirymidyna ≥99%
Pirymidyna
Purity: 99% CAS No.: 289-95-2 Molecular Formula: C4H4N2 Formula Weight: 80.09 Flash Point: 31°(87°F) Refractive Index: 1.5040 Melting Point: 20-22° Boiling Point: 123-124° Beilstein Reference: 103894 Merck Reference: 14,7987 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006059
Formuła: C₄H₄N₂
Temp. Wrzenia: 123…124 °C
Temp. topnienia: 20…22 °C
Gęstość: 1,016
Temp. Zapłonu: 31 °C (87 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006059
Numer CAS: 289-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-026-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 14,7987