Drukuj
Pirymidyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
157700050 157700250
ACRO157700050EA 461 PLN
ACRO157700050 ACRO157700250
Pirymidyna 99%
Pirymidyna
Formuła: C₄H₄N₂
Temp. Wrzenia: 123…124 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 20…22 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006059
Numer CAS: 289-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-026-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,08170
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to orange Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Manganese (Mn) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %