Dihydropirymidyno-2,4,5(3H)-trion ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Isobarbitursäure, Isobarbituric acid, 2,4,5-Trihydroxypyrimidine
B23320.03
B23320.06
B23320.03EA
499
PLN
B23320.03
B23320.06
Dihydropirymidyno-2,4,5(3H)-trion ≥98%
Dihydropirymidyno-2,4,5(3H)-trion
Purity: 98%
CAS No.: 496-76-4
Molecular Formula: C4H4N2O3
Formula Weight: 128.09
Melting Point:
Formuła:
C₄H₄N₂O₃ MW: 128.09 g/mol Temp. Wrzenia: 410 Temp. topnienia: 330…340 °C |
Numer MDL:
MFCD00082987 Numer CAS: 496-76-4 Numer WE (dawny EINECS): 207-829-9 |