2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
6-Aminoisocytosin, 2,4-Diamino-6-pyrimidinol, 2,4-Diaminopyrimidin-6-ol
B21240.14
B21240.22
B21240.36
B21240.14EA
254
PLN
B21240.14
B21240.22
B21240.36
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Purity: 96%
CAS No.: 56-06-4
Molecular Formula: C4H6N4O
Formula Weight: 126.12
Melting Point: 285-286° dec.
Merck Reference: 14,2981
MDL No.: MFCD00006098
Formuła:
C₄H₆N₄O MW: 126.12 g/mol Temp. topnienia: 285…286 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006098 Numer CAS: 56-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 200-254-4 Klasyfikacja Merck : 14,2981 |