Drukuj
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Aminoisocytosin, 2,4-Diamino-6-pyrimidinol, 2,4-Diaminopyrimidin-6-ol
112241000 112240250
ACRO112241000EA 388 PLN
ACRO112241000 ACRO112240250
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formuła: C₄H₆N₄O
MW: 126.12 g/mol
Temp. topnienia: 270…290 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006098
Numer CAS: 56-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-254-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 %