Drukuj
4-Aminopyrimidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
345070010 345070050
ACRO345070010EA 761 PLN
ACRO345070010 ACRO345070050
4-Aminopyrimidine 98%
4-Aminopyrimidine
Formuła: C₄H₅N₃
Temp. topnienia: 151…155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006112
Numer CAS: 591-54-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
HPLC ≥97.5 %