2,4,6-Trifluoropyrimidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L04404.03
L04404.06
L04404.03EA
437
PLN
L04404.03
L04404.06
2,4,6-Trifluoropyrimidine ≥98%
2,4,6-Trifluoropyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 696-82-2
Molecular Formula: C4HF3N2
Formula Weight: 134.06
Refractive Index: 1.4050
Boiling Point: 100-102°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00039705
Formuła:
C₄HF₃N₂ Temp. Wrzenia: 100…102 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039705 Numer CAS: 696-82-2 Numer WE (dawny EINECS): 211-801-1 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |