Drukuj
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
658340-10G 658340-50G
SIAL658340-10GEA 739 PLN
SIAL658340-10G SIAL658340-50G
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formuła: C₄HCl₂N₃O₂
Temp. Wrzenia: 326 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00127867
Numer CAS: 49845-33-2