2-Chloropirymidyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15394.09
A15394.14
A15394.22
A15394.09EA
296
PLN
A15394.09
A15394.14
A15394.22
2-Chloropirymidyna ≥98%
2-Chloropirymidyna
Purity: 98%
CAS No.: 1722-12-9
Molecular Formula: C4H3ClN2
Formula Weight: 114.54
Flash Point: 98°(208°F)
Melting Point: 64-67°
Boiling Point: 75-76°/10mm
Beilstein Reference: 107171
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006060
Formuła:
C₄H₃ClN₂ Temp. Wrzenia: 75…76 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 64…67 °C Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006060 Numer CAS: 1722-12-9 Numer WE (dawny EINECS): 217-020-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |