Drukuj
2-Chloropirymidyna 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
185840100 185840500 185842500
ACRO185840100EA 220 PLN
ACRO185840100 ACRO185840500 ACRO185842500
2-Chloropirymidyna 98+%
2-Chloropirymidyna
Formuła: C₄H₃ClN₂
Temp. Wrzenia: 75…76 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 62…66 °C
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006060
Numer CAS: 1722-12-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-020-2
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥98.0 %