Drukuj
2,4-Dichloropirymidyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
143847-10G 143847-50G
SIAL143847-10GEA 358 PLN
SIAL143847-10G SIAL143847-50G
2,4-Dichloropirymidyna, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloropirymidyna
Formuła: C₄H₂Cl₂N₂
Temp. Wrzenia: 209 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 61 °C
Numer MDL: MFCD00006061
Numer CAS: 3934-20-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-508-6