2,4-Dichloropirymidyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15131.06
A15131.09
A15131.18
A15131.30
A15131.06EA
370
PLN
A15131.06
A15131.09
A15131.18
A15131.30
2,4-Dichloropirymidyna ≥98%
2,4-Dichloropirymidyna
Purity: 98+%
CAS No.: 3934-20-1
Molecular Formula: C4H2Cl2N2
Formula Weight: 148.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 57-62°
Boiling Point: 101°/23mm
Beilstein Reference: 110911
MDL No.: MFCD00006061
Formuła:
C₄H₂Cl₂N₂ Temp. Wrzenia: 101 °C (23 mmHg) Temp. topnienia: 57…62 °C |
Numer MDL:
MFCD00006061 Numer CAS: 3934-20-1 Numer WE (dawny EINECS): 223-508-6 |