Drukuj
2,4-Dichloropirymidyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
162650250 162650050 162651000
ACRO162650250EA 796 PLN
ACRO162650250 ACRO162650050 ACRO162651000
2,4-Dichloropirymidyna 97%
2,4-Dichloropirymidyna
Formuła: C₄H₂Cl₂N₂
Temp. Wrzenia: 101 °C (23 mmHg)
Temp. topnienia: 57…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006061
Numer CAS: 3934-20-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-508-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige to grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 62 °C
GC ≥96.0 %