2,4,6-Trichloropirymidyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 3764-01-0
Molecular Formula: C4HCl3N2
Formula Weight: 183.43
Flash Point:
Formuła:
C₄HCl₃N₂ Temp. Wrzenia: 213…215 °C Temp. topnienia: 21…25 °C Gęstość: 1,595 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006063 Numer CAS: 3764-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 223-183-0 ADR: 8,III |