2,4,5-Trichloropirymidyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19506.03
L19506.06
L19506.03EA
467
PLN
L19506.03
L19506.06
2,4,5-Trichloropirymidyna ≥98%
2,4,5-Trichloropirymidyna
Purity: 98%
CAS No.: 5750-76-5
Molecular Formula: C4HCl3N2
Formula Weight: 183.43
Flash Point:
Formuła:
C₄HCl₃N₂ Temp. Wrzenia: 84 °C (1 mmHg) Gęstość: 1,600 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03788200 Numer CAS: 5750-76-5 Jednostka: 1760 ADR: 8,III |