Drukuj
5-Bromopirymidyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
219142-25G 219142-5G
SIAL219142-25GEA 362 PLN
SIAL219142-25G SIAL219142-5G
5-Bromopirymidyna, Sigma-Aldrich®
5-Bromopirymidyna
Formuła: C₄H₃BrN₂
Temp. Wrzenia: 168 °C (727 mmHg)
Temp. topnienia: 75…76 °C
Numer MDL: MFCD00006117
Numer CAS: 4595-59-9
Numer WE (dawny EINECS): 224-992-1