Drukuj
5-Bromopirymidyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
204300250 204301000
ACRO204300250EA 340 PLN
ACRO204300250 ACRO204301000
5-Bromopirymidyna 98%
5-Bromopirymidyna
Formuła: C₄H₃BrN₂
Temp. Wrzenia: 168 °C (727 mmHg)
Temp. topnienia: 69…73 °C
Numer MDL: MFCD00006117
Numer CAS: 4595-59-9
Numer WE (dawny EINECS): 224-992-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %