Drukuj
2-Bromopirymidyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
245844-1G 245844-5G
SIAL245844-1GEA 118 PLN
SIAL245844-1G SIAL245844-5G
2-Bromopirymidyna, Sigma-Aldrich®
2-Bromopirymidyna
Formuła: C₄H₃BrN₂
Temp. Wrzenia: 62…64 °C (1,5 mmHg)
Gęstość: >1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00014601
Numer CAS: 4595-60-2
Numer WE (dawny EINECS): 224-993-7