2-Bromopirymidyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13791.14
A13791.03
A13791.06
A13791.22
A13791.14EA
1890
PLN
A13791.14
A13791.03
A13791.06
A13791.22
2-Bromopirymidyna ≥98%
2-Bromopirymidyna
Purity: 98+%
CAS No.: 4595-60-2
Molecular Formula: C4H3BrN2
Formula Weight: 158.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 53-57°
Boiling Point: 62-64°/1.5mm
Beilstein Reference: 605945
MDL No.: MFCD00014601
Formuła:
C₄H₃BrN₂ Temp. Wrzenia: 62…64 °C (1,5 mmHg) Temp. topnienia: 53…57 °C Gęstość: >1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00014601 Numer CAS: 4595-60-2 Numer WE (dawny EINECS): 224-993-7 |