4,4'-Bipirydyl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10187.06
A10187.14
A10187.22
A10187.06EA
269
PLN
A10187.06
A10187.14
A10187.22
4,4'-Bipirydyl ≥98%
4,4'-Bipirydyl
Purity: 98%
CAS No.: 553-26-4
Molecular Formula: C10H8N2
Formula Weight: 156.19
Melting Point: 111-114°
Boiling Point: 304-305°
Merck Reference: 14,3348
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006416
Formuła:
C₁₀H₈N₂ Temp. Wrzenia: 304…305 °C Temp. topnienia: 111…114 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006416 Numer CAS: 553-26-4 Numer WE (dawny EINECS): 209-036-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,3348 |