2,2'-bipirydyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 366-18-7
Molecular Formula: C10H8N2
Formula Weight: 156.19
Flash Point: 121°(249°F)
Melting Point: 70°
Boiling Point: 272-273°
Beilstein Reference: 113089
Merck Reference: 14,3347
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006212
Formuła:
C₁₀H₈N₂ Temp. Wrzenia: 272…273 °C Temp. topnienia: 70 °C Gęstość: 1,326 g/cm³ (–150 °C) Temp. Zapłonu: 121 °C (249 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006212 Numer CAS: 366-18-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-674-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,3347 |