Drukuj
2-Fenylopirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
P33402-10G P33402-50G
SIALP33402-10GEA 299 PLN
SIALP33402-10G SIALP33402-50G
2-Fenylopirydyna, Sigma-Aldrich®
2-Fenylopirydyna
Formuła: C₁₁H₉N
MW: 155.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 269…270 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 76…77 °C
Gęstość: 1.623 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006280
Numer CAS: 1008-89-5
Numer WE (dawny EINECS): 213-763-1
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III