Drukuj
Nikotynian benzylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-Picolinic acid benzyl ester, Pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, Benzyl 3-pyridinecarboxylate, 3-Pyridinecarboxylic acid benzyl ester, Nicotinic acid benzyl ester
72351-100ML 72351-500ML
SIAL72351-100MLEA 531 PLN
SIAL72351-100ML SIAL72351-500ML
Nikotynian benzylu, Sigma-Aldrich®
Nikotynian benzylu
Formuła: C₁₃H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 179…180 °C (8 hPa)
Temp. topnienia: 24 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00023584
Numer CAS: 94-44-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-332-3