Nikotynian benzylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Picolinic acid benzyl ester, Pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, Benzyl 3-pyridinecarboxylate, 3-Pyridinecarboxylic acid benzyl ester, Nicotinic acid benzyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 94-44-0
Molecular Formula: C13H11NO2
Formula Weight: 213.24
Flash Point: 170°(338°F)
Refractive Index: 1.5700
Melting Point: 21-23°
Boiling Point: 179-180°/5mm
Beilstein Reference: 159169
Merck Reference: 14,6526
MDL No.: MFCD00023584
Formuła:
C₁₃H₁₁NO₂ Temp. Wrzenia: 179…180 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 21…23 °C Gęstość: 1,165 Temp. Zapłonu: 170 °C (338 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023584 Numer CAS: 94-44-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-332-3 Klasyfikacja Merck : 14,6526 |