Drukuj
2,4,6-trimetylopirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
142387-100ML 142387-500ML 142387-5ML
SIAL142387-100MLEA 422 PLN
SIAL142387-100ML SIAL142387-500ML SIAL142387-5ML
2,4,6-trimetylopirydyna, Sigma-Aldrich®
2,4,6-trimetylopirydyna
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 171 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –43 °C
Gęstość: 0,9191 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006338
Numer CAS: 108-75-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-613-3
Jednostka: 1992
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,09789