Drukuj
3,5-Lutydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,5-Dimethylpyridine
M-Clarity™ quality level = MQ200
L4206-100ML L4206-500ML
SIALL4206-100MLEA 287 PLN
SIALL4206-100ML SIALL4206-500ML
3,5-Lutydyna, Sigma-Aldrich®
3,5-Lutydyna
Formuła: C₇H₉N
Temp. Wrzenia: 172,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –9 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006404
Numer CAS: 591-22-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-708-6
Jednostka: 1992
ADR: 3,III