Drukuj
2,6-dimetylopirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2,6-Dimethylpyridine
M-Clarity™ quality level = MQ200
336106-100ML 336106-1L 336106-2L
SIAL336106-100MLEA 296 PLN
SIAL336106-100ML SIAL336106-1L SIAL336106-2L
2,6-dimetylopirydyna, Sigma-Aldrich®
2,6-dimetylopirydyna
Formuła: C₇H₉N
Temp. Wrzenia: 143,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 0,9252 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006345
Numer CAS: 108-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-587-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,05636