3-Benzoilopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Phenyl 3-pyridyl ketone, Phenyl(pyridin-3-yl)methanone
A16695.06
A16695.14
A16695.22
A16695.06EA
292
PLN
A16695.06
A16695.14
A16695.22
3-Benzoilopirydyna ≥98%
3-Benzoilopirydyna
Purity: 98+%
CAS No.: 5424-19-1
Molecular Formula: C12H9NO
Formula Weight: 183.21
Flash Point: 150°(302°F)
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 307°
Beilstein Reference: 120234
MDL No.: MFCD00006394
Formuła:
C₁₂H₉NO Temp. Wrzenia: 307 °C Temp. topnienia: 36…40 °C Temp. Zapłonu: 150 °C (302 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006394 Numer CAS: 5424-19-1 Numer WE (dawny EINECS): 226-561-3 |