Drukuj
2-Benzoilopirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Phenyl(pyridin-2-yl)methanone, Phenyl 2-pyridyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
B14000-100G B14000-25G
SIALB14000-100GEA 433 PLN
SIALB14000-100G SIALB14000-25G
2-Benzoilopirydyna, Sigma-Aldrich®
2-Benzoilopirydyna
Formuła: C₁₂H₉NO
Temp. Wrzenia: 317 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40…43 °C
Gęstość: 1,171 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00006300
Numer CAS: 91-02-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-034-3