Drukuj
2-Benzoilopirydyna 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Phenyl(pyridin-2-yl)methanone, Phenyl 2-pyridyl ketone
105800250 105801000
ACRO105800250EA 185 PLN
ACRO105800250 ACRO105801000
2-Benzoilopirydyna 99+%
2-Benzoilopirydyna
Formuła: C₁₂H₉NO
Temp. Wrzenia: 317 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 42…44 °C
Gęstość: 1,171 g/cm³ (0 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Numer MDL: MFCD00006300
Numer CAS: 91-02-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-034-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 44 °C
GC ≥99.0 %