Drukuj
4-Pikolina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Metylopirydyna, γ-Pikolina
M-Clarity™ quality level = MQ200
131490-1L 131490-250ML 131490-25ML
SIAL131490-1LEA 275 PLN
SIAL131490-1L SIAL131490-250ML SIAL131490-25ML
4-Pikolina, Sigma-Aldrich®
4-Pikolina
Formuła: C₆H₇N
Temp. Wrzenia: 144,9 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3 °C
Gęstość: 0,9547 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006440
Numer CAS: 108-89-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-626-4
Jednostka: 2313
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,07556