Drukuj
2-Pikolina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Pikolina, 2-Metylopirydyna
M-Clarity™ quality level = MQ200
109835-1L 109835-25ML 109835-500ML
SIAL109835-1LEA 412 PLN
SIAL109835-1L SIAL109835-25ML SIAL109835-500ML
2-Pikolina, Sigma-Aldrich®
2-Pikolina
Formuła: C₆H₇N
Temp. Wrzenia: 129,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006332
Numer CAS: 109-06-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-643-7
Jednostka: 2313
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,07554