Drukuj
1-Methyl-2-pyridone, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1-Methylpyridin-2-ol, N-Methylpyridin-2-ol, 1-Methylpyridin-2(1H)-one, N-Methyl-2-pyridone
M-Clarity™ quality level = MQ100
M78259-100G M78259-25G
SIALM78259-100GEA 2280 PLN
SIALM78259-100G SIALM78259-25G
1-Methyl-2-pyridone, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-2-pyridone
Formuła: C₆H₇NO
Temp. Wrzenia: 250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 33 °C
Gęstość: 1,1321 g/cm³ (18 °C)
Numer MDL: MFCD00006520
Numer CAS: 694-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-777-2