Drukuj
2-Amino-4-metylo-3-nitropirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-4-picoline
L15841.06 L15841.14
L15841.06EA 526 PLN
L15841.06 L15841.14
2-Amino-4-metylo-3-nitropirydyna 97%
2-Amino-4-metylo-3-nitropirydyna
Purity: 97% CAS No.: 6635-86-5 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 134-138° Beilstein Reference: 139111
Formuła: C₆H₇N₃O₂
MW: 153.14 g/mol
Temp. topnienia: 134…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006315
Numer CAS: 6635-86-5