5-Amino-2-methylpyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27431.03
H27431.MD
H27431.03EA
1490
PLN
H27431.03
H27431.MD
5-Amino-2-methylpyridine 97%
5-Amino-2-methylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 3430-14-6
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 95-99°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00833389
Formuła:
C₆H₈N₂ Temp. topnienia: 95…99 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00833389 Numer CAS: 3430-14-6 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |