Drukuj
2-Amino-6-metylopirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-Methyl-2-pyridylamine, 6-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-6-picoline
A75706-100G A75706-500G
SIALA75706-100GEA 198 PLN
SIALA75706-100G SIALA75706-500G
2-Amino-6-metylopirydyna, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-metylopirydyna
Formuła: C₆H₈N₂
Temp. Wrzenia: 214,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40…43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006331
Numer CAS: 1824-81-3
Numer WE (dawny EINECS): 217-360-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II