2-Amino-6-metylopirydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
6-Methyl-2-pyridylamine, 6-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-6-picoline
A10444.22
A10444.36
A10444.22EA
335
PLN
A10444.22
A10444.36
2-Amino-6-metylopirydyna 99%
2-Amino-6-metylopirydyna
Purity: 99%
CAS No.: 1824-81-3
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 103°(217°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 208-209°
Beilstein Reference: 107048
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006331
Formuła:
C₆H₈N₂ Temp. Wrzenia: 208…209 °C Temp. topnienia: 41…45 °C Temp. Zapłonu: 103 °C (217 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006331 Numer CAS: 1824-81-3 Numer WE (dawny EINECS): 217-360-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II |