Drukuj
2-Amino-6-metylopirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
104400050 104401000 104405000
ACRO104400050EA 139 PLN
ACRO104400050 ACRO104401000 ACRO104405000
2-Amino-6-metylopirydyna 98%
2-Amino-6-metylopirydyna
Formuła: C₆H₈N₂
Temp. Wrzenia: 208…209 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 40…45 °C
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006331
Numer CAS: 1824-81-3
Numer WE (dawny EINECS): 217-360-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II