2-Amino-5-metylopirydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline
A13330.09
A13330.18
A13330.30
A13330.09EA
228
PLN
A13330.09
A13330.18
A13330.30
2-Amino-5-metylopirydyna 99%
2-Amino-5-metylopirydyna
Purity: 99%
CAS No.: 1603-41-4
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 118°(244°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 107050
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006328
Formuła:
C₆H₈N₂ Temp. Wrzenia: 226…228 °C Temp. topnienia: 74…78 °C Temp. Zapłonu: 118 °C (244 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006328 Numer CAS: 1603-41-4 Numer WE (dawny EINECS): 216-503-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |