Drukuj
2-Amino-5-metylopirydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline
104390100 104390500
ACRO104390100EA 162 PLN
ACRO104390100 ACRO104390500
2-Amino-5-metylopirydyna 99%
2-Amino-5-metylopirydyna
Formuła: C₆H₈N₂
Temp. Wrzenia: 227,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 80…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006328
Numer CAS: 1603-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-503-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %