Drukuj
2-Amino-4-metylopirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aminopicoline, 2-Amino-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridylamine, 4-Methylpyridin-2-amine
153861000 153865000
ACRO153861000EA 229 PLN
ACRO153861000 ACRO153865000
2-Amino-4-metylopirydyna 98%
2-Amino-4-metylopirydyna
Formuła: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 230 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 96…101 °C
Temp. Zapłonu: 118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006321
Numer CAS: 695-34-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-780-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00465
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige to brown Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 101 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %