Drukuj
2-Amino-3-metylopirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Methyl-2-pyridylamine, 3-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-3-picoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
A75633-100G A75633-500G
SIALA75633-100GEA 380 PLN
SIALA75633-100G SIALA75633-500G
2-Amino-3-metylopirydyna, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-metylopirydyna
Formuła: C₆H₈N₂
Temp. Wrzenia: 221,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 29…32 °C
Gęstość: 1,073 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006320
Numer CAS: 1603-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 216-501-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II