2-Amino-3-metylopirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Methyl-2-pyridylamine, 3-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-3-picoline
A10224.14
A10224.22
A10224.36
A10224.14EA
208
PLN
A10224.14
A10224.22
A10224.36
2-Amino-3-metylopirydyna 97%
2-Amino-3-metylopirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 1603-40-3
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 118°(244°F)
Refractive Index: 1.5825
Odour: Unpleasant
Melting Point: 29-32°
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 107892
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006320
Formuła:
C₆H₈N₂ Temp. Wrzenia: 221…222 °C Temp. topnienia: 29…32 °C Gęstość: 1,073 Temp. Zapłonu: 118 °C (244 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006320 Numer CAS: 1603-40-3 Numer WE (dawny EINECS): 216-501-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |