Drukuj
2-Amino-3-metylopirydyna 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Methyl-2-pyridylamine, 3-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-3-picoline
104380050 104381000 104385000
ACRO104380050EA 141 PLN
ACRO104380050 ACRO104381000 ACRO104385000
2-Amino-3-metylopirydyna 96%
2-Amino-3-metylopirydyna
Formuła: C₆H₈N₂
Temp. Wrzenia: 221,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 32…34 °C
Gęstość: 1,073 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006320
Numer CAS: 1603-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 216-501-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5813 to 1.5833 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.8 %
GC ≥95 %
Fluoride (F) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.3 % (in water)