Drukuj
2-(2-Aminoetylo)pirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
A55306-10G A55306-1G
SIALA55306-10GEA 0 PLN
SIALA55306-10G SIALA55306-1G
2-(2-Aminoetylo)pirydyna, Sigma-Aldrich®
2-(2-Aminoetylo)pirydyna
Formuła: C₇H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 49…50 °C (0,03 mmHg)
Gęstość: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006367
Numer CAS: 2706-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 220-295-1