2-(2-Aminoetylo)pirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
L05627.03
L05627.06
L05627.14
L05627.03EA
254
PLN
L05627.03
L05627.06
L05627.14
2-(2-Aminoetylo)pirydyna 98%
2-(2-Aminoetylo)pirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 2706-56-1
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5360
Odour: Amine-like
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 111208
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006367
Formuła:
C₇H₁₀N₂ Temp. Wrzenia: 208 °C Gęstość: 1,020 Temp. Zapłonu: 100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006367 Numer CAS: 2706-56-1 Numer WE (dawny EINECS): 220-295-1 ADR: 8,III |