2-Fluoro-6-metylopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Fluoro-6-picoline
L01561.06
L01561.03
L01561.06EA
479
PLN
L01561.06
L01561.03
2-Fluoro-6-metylopirydyna ≥98%
2-Fluoro-6-metylopirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 407-22-7
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 107084
MDL No.: MFCD00041226
Formuła:
C₆H₆FN MW: 111.12 g/mol Temp. Wrzenia: 140…141 °C Gęstość: 1.077 Temp. Zapłonu: 66 °C (150 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041226 Numer CAS: 407-22-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-980-8 Jednostka: 1993 ADR: 3 III |