2-Fluoro-4-metylopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Fluoro-4-picoline
L01602.06
L01602.03
L01602.06EA
724
PLN
L01602.06
L01602.03
2-Fluoro-4-metylopirydyna ≥98%
2-Fluoro-4-metylopirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 461-87-0
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4725
Boiling Point: 155-156°
Beilstein Reference: 107086
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00041224
Formuła:
C₆H₆FN MW: 111.12 g/mol Temp. Wrzenia: 155…156 °C Gęstość: 1.078 Temp. Zapłonu: 51 °C (123 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041224 Numer CAS: 461-87-0 Jednostka: 1993 ADR: 3 III |